Stampa…
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 69.6 EUR
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formula: C₁₁H₁₁FO
Peso molecolare: 178.2000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10687164
CAS Number: 150322-73-9