Stampa…
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 328 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Peso molecolare: 267.04 g/mol
Punto di ebollizione: 52 °C/0.03mmHg
Punto di fusione: 24…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094304
CAS Number: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8 III