Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 118 EUR
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrClF₃O
Peso molecolare: 289,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660311
CAS Number: 886503-33-9
UN: 3265
ADR: 8,II