Stampa…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 50.9 EUR
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane 97%
1,1,1,2,2-Pentafluoro-3-iodopropane
Formula: C₃H₂F₅I
Punto di ebollizione: 70…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039405
CAS Number: 354-69-8
EINECS: 206-568-8