2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₄H₃F₇O Punto di ebollizione: 46 °C Densità: 1,46 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
56860-81-2 |