Stampa…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5786-5G PC5786-1G
APOSPC5786-5GEA 94.5 EUR
APOSPC5786-5G APOSPC5786-1G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Formula: C₃H₄F₅N
Punto di ebollizione: 49…50 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042459
CAS Number: 422-03-7
UN: 2735
ADR: 8,III