Stampa…
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 105 EUR
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid 99%
2-Bromo-5-fluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆BrFO₂
Peso molecolare: 245,05 g/mol
Punto di fusione: 188…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142878
CAS Number: 202865-70-1