(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₀FN Punto di ebollizione: 145 °C Densità: 1,059 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038308 CAS Number: 74788-45-7 UN: 2735 ADR: 8,III |