Stampa…
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC5781-10G PC5781-1G PC5781-5G
APOSPC5781-10GEA 864 EUR
APOSPC5781-10G APOSPC5781-1G APOSPC5781-5G
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Methyl-2,2,3,3,4,4-hexafluorobutanoate
Formula: C₅H₄F₆O₂
Punto di ebollizione: 113…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465645
CAS Number: 356-32-1