Stampa…
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 288 EUR
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅F₃OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11840979
CAS Number: 863118-49-4