Stampa…
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[(4-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
PC5776-1G PC5776-500MG PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA 250 EUR
APOSPC5776-1G APOSPC5776-500MG APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Formula: C₁₃H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 231,22 g/mol
Punto di fusione: 198…200 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01675229
CAS Number: 54-60-4