5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formula:
C₉H₁₁FN₂O₅ Peso molecolare: 246.19 g/mol Punto di fusione: 188…192 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00866530 CAS Number: 3094-09-5 EINECS: 221-440-1 |
Appearance | White solid |
Melting Point | 189.6-190.4 degrees C |
Purity | 98% |