Stampa…
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 429 EUR
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03453098
CAS Number: 52200-15-4