9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5773-1G
PC5773-5G
APOSPC5773-1GEA
104
EUR
APOSPC5773-1G
APOSPC5773-5G
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate 98%
9-Fluorenylmethyl pentafluorophenyl carbonate
Formula:
C₂₁H₁₁F₅O₃ Punto di fusione: 85…87 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013261 CAS Number: 88744-04-1 |