Stampa…
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 161 EUR
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Formula: C₅H₇F₃O₂
Peso molecolare: 156,11 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/200mmHg
Densità: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 8,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01348113
CAS Number: 352-23-8
UN: 3272
ADR: 3,II