Stampa…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
PC5766-5G PC5766-25G
APOSPC5766-5GEA 66.9 EUR
APOSPC5766-5G APOSPC5766-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
Peso molecolare: 260,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210008
CAS Number: 145022-44-2