2-Fluoro-3-pyridineboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Punto di fusione: 42…45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06798245 CAS Number: 452972-14-4 |