Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronic acid
PC5751-1G PC5751-250MG PC5751-5G
APOSPC5751-1GEA 170 EUR
APOSPC5751-1G APOSPC5751-250MG APOSPC5751-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid 95%
2-(Trifluoromethyl)-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 190,9156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11616522
CAS Number: 1093407-58-9