Pentafluoropropionic anhydride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formula:
C₆F₁₀O₃ Punto di ebollizione: 73…74 °C Densità: 1,571 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000429 CAS Number: 356-42-3 EINECS: 206-604-2 UN: 3265 ADR: 8,II |