Stampa…
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5738-1G PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-1GEA 43.7 EUR
APOSPC5738-1G APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄BrF₃O
Peso molecolare: 253,0200 g/mol
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059130
CAS Number: 34328-47-7