Stampa…
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluorobenzoic acid emthyl ester, Methyl 3-fluorobenzoate
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.5 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorobenzoate 97%
Methyl-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₇FO₂
Peso molecolare: 154,14 g/mol
Punto di ebollizione: 197 °C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094302
CAS Number: 455-68-5