Stampa…
4-Fluorosalicylic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
4-Fluorosalicylic acid 99%
4-Fluorosalicylic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Punto di fusione: 186…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153168
CAS Number: 345-29-9
EINECS: 206-459-5