Stampa…
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 176 EUR
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formula: C₅H₄Br₂F₆
Punto di ebollizione: 92 °C/47mmHg
Densità: 2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095411
CAS Number: 33619-78-2