Stampa…
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
PC5721-5G PC5721-1G PC5721-25G
APOSPC5721-5GEA 40.8 EUR
APOSPC5721-5G APOSPC5721-1G APOSPC5721-25G
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene 97%
α,4-Dibromo-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
Peso molecolare: 267,92 g/mol
Punto di ebollizione: 112…114 °C/8mmHg
Punto di fusione: 42…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847179
CAS Number: 127425-73-4
UN: 1759
ADR: 8,III