Stampa…
trans-4-Fluoro-L-proline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 234 EUR
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formula: C₅H₈FNO₂
Peso molecolare: 133,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02683982
CAS Number: 2507-61-1