5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC5716-100MG
PC5716-1G
PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA
219
EUR
APOSPC5716-100MG
APOSPC5716-1G
APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₄H₁₇BFNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026087 CAS Number: 1150561-55-9 |