Stampa…
5-Fluoro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5711-1G PC5711-250MG
APOSPC5711-1GEA 29 EUR
APOSPC5711-1G APOSPC5711-250MG
5-Fluoro-1H-indazole
5-Fluoro-1H-indazole
Formula: C₇H₅FN₂
Punto di fusione: 119…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972877
CAS Number: 348-26-5