Stampa…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5709-25G PC5709-5G PC5709-10G
APOSPC5709-25GEA 274 EUR
APOSPC5709-25G APOSPC5709-5G APOSPC5709-10G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Punto di fusione: 107…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862091
CAS Number: 4864-01-1