Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5707-1G PC5707-5G PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA 46.4 EUR
APOSPC5707-1G APOSPC5707-5G APOSPC5707-10G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenol
Formula: C₇H₄F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115893
CAS Number: 886498-03-9
UN: 1760
ADR: 8,II