Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57059-1G PC57059-10G
APOSPC57059-1GEA 162 EUR
APOSPC57059-1G APOSPC57059-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652441
CAS Number: 1240257-07-1