Stampa…
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitrobenzal fluoride
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 72.7 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Peso molecolare: 173,12 g/mol
Punto di ebollizione: 80…84 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 21…26 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659620
CAS Number: 29848-57-5