Stampa…
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2,6-difluorobenzoate
PC57044-100G PC57044-25G PC57044-5G
APOSPC57044-100GEA 212 EUR
APOSPC57044-100G APOSPC57044-25G APOSPC57044-5G
Ethyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Ethyl-2,6-difluorobenzoate
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204338
CAS Number: 19064-14-3