Stampa…
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 143 EUR
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839109
CAS Number: 1099597-32-6