Stampa…
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-5-nitrophenyl)methanol
PC5704-10G PC5704-5G
APOSPC5704-10GEA 152 EUR
APOSPC5704-10G APOSPC5704-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol 95+%
2-Fluoro-5-nitrobenzylalcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Peso molecolare: 171,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683502
CAS Number: 63878-73-9