Stampa…
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC57026-5G PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA 799 EUR
APOSPC57026-5G APOSPC57026-1G
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Formula: C₇H₇F₂NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115898
CAS Number: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III