Stampa…
1H,1H-Perfluoropentylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1H,1H-Nonafluoropentylamine
PC57021-25G PC57021-5G
APOSPC57021-25GEA 720 EUR
APOSPC57021-25G APOSPC57021-5G
1H,1H-Perfluoropentylamine
1H,1H-Perfluoropentylamine
Formula: C₅H₄F₉N
Peso molecolare: 249,08 g/mol
Punto di ebollizione: 87 °C
Densità: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 355-27-1
UN: 2735
ADR: 8,III