Stampa…
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5702-10G PC5702-25G PC5702-5G
APOSPC5702-10GEA 481 EUR
APOSPC5702-10G APOSPC5702-25G APOSPC5702-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane 98%
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane
Formula: C₃H₃F₅
Punto di ebollizione: –18 °C
Punto di fusione: –81 °C
Densità: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069108
CAS Number: 1814-88-6
UN: 3163
ADR: 2.2,