Stampa…
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate, Methyl 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 126 EUR
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698121
CAS Number: 1211538-72-5