Stampa…
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC57014-1G PC57014-5G PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA 52.2 EUR
APOSPC57014-1G APOSPC57014-5G APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698110
CAS Number: 1214336-88-5