Stampa…
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 183 EUR
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₅F₅O₂
Punto di fusione: 91…96 °C
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020516
CAS Number: 2002-92-8
UN: 3261
ADR: 8,III