Stampa…
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 115 EUR
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formula: C₉H₇F₅O
Peso molecolare: 226.15 g/mol
Punto di ebollizione: 67…68 °C/5mmHg
Punto di fusione: 78…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039613
CAS Number: 715-31-1