Stampa…
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC56975-1G PC56975-5G
APOSPC56975-1GEA 176 EUR
APOSPC56975-1G APOSPC56975-5G
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
7-Fluoro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₇FN₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100241
CAS Number: 1048913-86-5