Stampa…
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
PC5695-1G PC5695-5G PC5695-25G PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA 125 EUR
APOSPC5695-1G APOSPC5695-5G APOSPC5695-25G APOSPC5695-100G
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline 98%
2,6-Dimethyl-4-fluoroaniline
Formula: C₈H₁₀FN
Peso molecolare: 139,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03792669
CAS Number: 392-70-1