Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇F₅NS Punto di ebollizione: 109…110 °C/35mmHg Densità: 1,56 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00041042 CAS Number: 35923-79-6 EINECS: 252-791-9 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |