Stampa…
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5691-1G PC5691-250MG
APOSPC5691-1GEA 335 EUR
APOSPC5691-1G APOSPC5691-250MG
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈FN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109398
CAS Number: 171809-13-5