2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC56881-100G
PC56881-25G
PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA
255
EUR
APOSPC56881-100G
APOSPC56881-25G
APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Formula:
C₆H₃BrClF Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09878161 CAS Number: 309721-44-6 |