Stampa…
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5687-100G PC5687-25G PC5687-500G
APOSPC5687-100GEA 71.3 EUR
APOSPC5687-100G APOSPC5687-25G APOSPC5687-500G
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 97%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Formula: C₄H₁₂FN·4H₂O
Peso molecolare: 165,21 g/mol
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149968
CAS Number: 17787-40-5