Stampa…
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-fluoro-1-methylindazole
PC5685-250MG PC5685-100MG
APOSPC5685-250MGEA 72.7 EUR
APOSPC5685-250MG APOSPC5685-100MG
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈FN₃
Peso molecolare: 165,1700 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109397
CAS Number: 162502-44-5