Stampa…
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,6-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid
PC56845-1G PC56845-250MG PC56845-5G
APOSPC56845-1GEA 455 EUR
APOSPC56845-1G APOSPC56845-250MG APOSPC56845-5G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,936 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD11856009
CAS Number: 919355-30-9