Stampa…
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5684-1G PC5684-250MG
APOSPC5684-1GEA 58 EUR
APOSPC5684-1G APOSPC5684-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅H₂ClF₃N₂
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08275188
CAS Number: 258506-68-2